Merck
850757P
Avanti
16:0–18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
Größe auswählen
25 MG
CHF 103.00
200 MG
CHF 307.00
500 MG
CHF 552.00
1 G
CHF 806.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 103.00
200 MG
CHF 307.00
500 MG
CHF 552.00
1 G
CHF 806.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
718.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850757P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850757P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850757P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850757P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
InChIKey
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
Anwendung
16:0–18:1 PE wird zur Herstellung von großen unilamellaren Vesikeln (LUV – large unilamellar vesicles) eingesetzt.[1][2] Es wird auch zur Herstellung von Liposomen für doppelpolarisierte Interferometrie (DPI) eingesetzt.[3]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757P-200mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757P-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850757P-500mg)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850757P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The use of liprotides to stabilize and transport hydrophobic molecules
Pedersen JN, et al.
Biochemistry, 54(31), 4815-4823 (2015)
Using protein-fatty acid complexes to improve vitamin D stability
Pedersen JN, et al.
Journal of Dairy Science, 99(10), 7755-7767 (2016)
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), e2087-e2087 (2017)
Mariya Chavarha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(48), 16596-16604 (2012-11-13)
Prior studies have shown that the biological mixture of the two hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, produces faster adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface, and that they induce 1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylethanolamine (POPE) to form inverse bicontinuous cubic
Tânia Silva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2158-2170 (2018-01-07)
An understanding of the mechanism of action of antimicrobial peptides is fundamental to the development of new and more active antibiotics. In the present work, we use a wide range of techniques (SANS, SAXD, DSC, ITC, CD, and confocal and