Wichtige Dokumente
850725C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform solution
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850725C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850725C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850725C-25mg)
25 mg/mL (850725C-1g)
25 mg/mL (850725C-200mg)
25 mg/mL (850725C-500mg)
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChIKey
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Anwendung
- als ein Lipidstandard bei der Optimierung der Flüssigchromatographie–Massenspektromie (LC-MS)[1]
- zur Untersuchung sweiner Wirkung auf den Antiphosphatidylethanolmin (aPE) Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)[2]
- zur Messung seiner spontanen Krümmung der Monoschicht C0s[3]
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)