860061P
Avanti
Egg SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Sphingomyelin (Egg, Chicken)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (860061P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChIKey
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sphingomyelin and related lipids
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft