Merck
850345P
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin; DMPC; PC(14:0/14:0)
Größe auswählen
25 MG
CHF 74.10
200 MG
CHF 117.00
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 276.00
CHF 74.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 74.10
200 MG
CHF 117.00
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 276.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H72NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 74.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850345P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850345P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850345P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850345P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChIKey
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Liste aller von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit einer großen Vielfalt physikalischer Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u.a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte werden mittels HPLC aufgereinigt und es werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Dimyristoylphosphatidylcholin (DMPC) gehört zur Phosphatidylcholinfamilie (PC). Es besteht aus gesättigten und symmetrischen Phospholipiden mit 14 Kohlenstoffatomen.[1] DMPC ist ein zwitterionisches Glycerophospholipid und wird mit Säugetiermembranen assoziiert.[2]
Anwendung
14:0 PC wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von Liposomen für Dissipationsmonitoring[3] und Perforinbindung und -aufbau[4] durch Quarzkristall-Mikroskopieuntersuchungen
  • bei der Erzeugung von Anthrachinonliposomen für Spektralstudien[5]
  • bei der Herstellung von Bizellen zusammen mit Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat für die In-vitro-Rekonstitution von β-2-Adrenozeptor[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Dimyristoylphosphatidylcholin (DMPC) in Kombination mit Cholesterin wird als Biomembranmodell verwendet.[2] Eine orale Verabreichung von DMPC an Apolipoprotein(apo)-E−-Null-Mäuse verbessert die Werte von Lipoprotein mit hoher Dichte und andere Lipidprofile, und verhindert die Pathogenese von Atherosklerose.[7]
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (850345P-200mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (850345P-25mg)
Transparentes 20-ml-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850345P-1g)
Transparentes 20-ml-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850345P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A coarse-grained molecular dynamics study of DLPC, DMPC, DPPC, and DSPC mixtures in aqueous solution
Abedi K, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)
Assembly of streptolysin O pores assessed by quartz crystal microbalance and atomic force microscopy provides evidence for the formation of anchored but incomplete oligomers
Stewart SE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(1), 115-126 (2015)
Oral synthetic phospholipid (DMPC) raises high-density lipoprotein cholesterol levels, improves high-density lipoprotein function, and markedly reduces atherosclerosis in apolipoprotein E-null mice
Navab M, et al.
Circulation, 108(14), 1735-1739 (2003)
Analysis of perforin assembly by quartz crystal microbalance reveals a role for cholesterol and calcium-independent membrane binding
Stewart SE, et al.
Test, 290(52), 31101-31112 (2015)
Effect of tetracaine on DMPC and DMPC+ cholesterol biomembrane models: Liposomes and monolayers
Serro AP, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 63-71 (2014)