Merck
850355P
Avanti
16:0 PC (DPPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin; DPPC; PC(16:0/16:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H80NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.04
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChIKey
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DPPC) wird mittels direkter De-novo-Synthese über das Zwischenprodukt α1,2-Dipalmitoyl-diacylglycerin aus ungesättigtem Phosphatidylcholin (PC) synthetisiert. Das Enzym Cholinphosphotransferase katalysiert die Umwandlung von 1,2-Dipalmitoyl-diacylglycerin in DPPC. Die DPPC-Synthese findet außerdem über den Umbauprozess statt, wobei die Deacylierung von ungesättigtem PC eine Rolle spielt.
Die Liste aller von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit einer großen Vielfalt physikalischer Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u. a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PCs. Alle Produkte werden aufgereinigt mittels HPLC und es werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
16:0 PC (DPPC) wird verwendet für die Erzeugung von Thymochinon (TQ)-Liposomen, Gold-Nanostäbchen und Calciumchlorid-verkapselten Liposomen sowie von Doppelschichten für biophysische Studien.
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DPPC) ist als Tensid von zentraler Bedeutung und reduziert die Oberflächenspannung. Es wird in Kombination mit 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DOPC) für die Erzeugung von Lipiddoppelschichten genutzt. DPPC ist allein und in Kombination mit anderen Phospholipiden wirkungsvoll in der Verkapselung und Freisetzung von Wirkstoffen.
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (850355P-1g)
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (850355P-500mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (850355P-200mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (850355P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phenotypic basis for matrix stiffness-dependent chemoresistance of breast cancer cells to doxorubicin
Joyce MH, et al.
Frontiers in Oncology, 8, 203-208 (2018)
Identification and characterization of a lysophosphatidylcholine acyltransferase in alveolar type II cells
Chen X, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(31), 11724-11729 (2006)
Norbert Kučerka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(12), 3134-3141 (2017-03-10)
Interactions of calcium (Ca2+) and zinc (Zn2+) cations with biomimetic membranes made of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) were studied by small angle neutron diffraction (SAND). Experiments show that the structure of these lipid bilayers is differentially affected by the two divalent cations.
Formation of nanopores in DiynePC-DPPC complex lipid bilayers triggered by on-demand photo-polymerization
Chun MJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(49), 27988-27994 (2018)
S Q Choi et al.
Nature communications, 2, 312-312 (2011-05-19)
Two-dimensional films of surface-active agents-from phospholipids and proteins to nanoparticles and colloids-stabilize fluid interfaces, which are essential to the science, technology and engineering of everyday life. The 2D nature of interfaces present unique challenges and opportunities: coupling between the 2D