840475P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (840475P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840475P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840475P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840475P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of giant unilamellar vesicle (GUV)
- in the preparation 200 nm large unilamellar vesicles (LUV)
- as a supplement in native macrophage membranes to generate membrane liposomes with an artificially modified electrical charge
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3