Merck
880120P
Avanti
18:0 PEG2000 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[methoxy(polyethylenglycol)-2000] (Ammoniumsalz)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (880120P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880120P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880120P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880120P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[methoxy(polyethylenglycol)-2000 (18:0 PEG2000 PE) ist ein Konjugat und kovalent an Polyethylenglycol (PEG2000) gebunden. Es bildet eine stabile Mizelle mit einem Molekulargewicht von 180 kDa mit Phosphoethanolamin als hydrophobem Kern und dem hydrophilen PEG2000 als Oberfläche.
Anwendung
18:0 PEG2000 PE kann in der Nickelharz-Funktionalisierung von Quantenpunkten eingesetzt werden. Es kann darüber hinaus in der Herstellung von Liposomen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[methoxy(polyethylenglycol)-2000 (18:0 PEG2000 PE) ist ein effektiver und biokompatibler Wirkstoffträger. PEG stabilisiert und schützt die Mizellen vor dem phagozytischen System. Die Verwendung von PEG als Konjugat mit Phospholipiden ermöglicht eine verbesserte Liposomenherstellung und eine effektive Wirkstoffverkapselung.
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (880120P-1g)
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (880120P-500mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880120P-200mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880120P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure and dynamics of highly PEG-ylated sterically stabilized micelles in aqueous media
Vukovic L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13481-13488 (2011)
Inertial cavitation to non-invasively trigger and monitor intratumoral release of drug from intravenously delivered liposomes
Graham SM, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 178, 101-107 (2014)
Relationship between targeting efficacy of liposomes and the dosage of targeting antibody using surface plasmon resonance
Xiang Y, et al.
Langmuir, 31(44), 12177-12186 (2015)
P A Melnikov et al.
Bulletin of experimental biology and medicine (2019-11-24)
We studied the effect of IL-1β on the permeability of brain capillaries in healthy mice. Intravital microscopy demonstrated that parenteral administration of IL-1β was followed by an increase in vascular permeability ensuring passage of free Alexa488 fluorescent label through the
Kathleen Cullion et al.
Pharmaceutical research, 36(12), 179-179 (2019-11-11)
It is unknown whether there are sex differences in response to free or encapsulated local anesthetics. We examined nerve block duration and toxicity following peripheral nerve blockade in male and female rats. We studied the local anesthetic bupivacaine (free or