Merck
P4417
Sigma-Aldrich
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
Phosphate buffered saline
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Synonym(e):
PBS
Größe auswählen
50 TABS
CHF 164.00
100 TABS
CHF 278.00
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TABS
CHF 164.00
100 TABS
CHF 278.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, tablet
Form
tablet
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Farbe
white
pH-Wert
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
Allgemeine Beschreibung
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) ist eine gängige Pufferlösung in der biologischen Forschung und wird für ihre Vielseitigkeit und wesentlichen Eigenschaften geschätzt. Insbesondere spiegelt die Isotonizität von PBS die Bedingungen im menschlichen Körper in Bezug auf den pH-Wert, die Osmolarität und die Ionenkonzentrationen sehr genau wider, sodass es für die Zellen nicht toxisch ist. Diese Schlüsseleigenschaft ist entscheidend für verschiedene zellbiologische Verfahren, beispielsweise für das schonende Waschen von Zellen, den sicheren Transport von Geweben und die präzise Verdünnung von Zellen und Reagenzien. Diese Anwendungen tragen zur Erhaltung der Zellviabilität und zur Schaffung einer günstigen physiologischen Umgebung bei. Die Pufferkapazität von PBS, die durch ein Gleichgewicht zwischen Phosphat und Phosphorsäure aufrechterhalten wird, sorgt für eine stabile pH-Umgebung, die für eine optimale Enzymaktivität und verschiedene biologische Prozesse entscheidend ist. Damit ist PBS die ideale Wahl, zum Beispiel für die Zubereitung von Reagenzien, die Proteindialyse und die Immunhistochemie, um die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsergebnisse sicherzustellen.
Über die Zellbiologie hinaus zeichnet sich PBS durch Vielseitigkeit in Anwendungen wie etwa der Entwicklung individueller ELISA-Puffer für optimale Antikörper-Antigen-Interaktionen aus. Darüber hinaus dient es als Laufpuffer für die Protein A/G-Chromatographie und erleichtert die Antikörper-Aufreinigung auf der Grundlage einer spezifischen Antigenbindung. Bei hämatologischen und biochemischen Verfahren spielt PBS eine entscheidende Rolle beim effektiven Waschen von Zellen und Gewebe. Insgesamt hat sich PBS sowohl in der biologischen als auch in der biochemischen Forschung als unverzichtbares Hilfsmittel erwiesen und bietet Isotonizität, Pufferkapazität, Einfachheit und Stabilität. Seine vielfältigen Anwendungen in der Zellbiologie, bei der Reagenzzubereitung, bei der Proteinaufreinigung und in verschiedenen biologischen Assays unterstreichen seine zentrale Bedeutung für den Fortschritt in der Wissenschaft.
Anwendung
Phosphatgepufferte Salzlösung wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Produktion von Platin-Nanopartikel(Pt-NP)-Hydrokolloiden[1]
  • Waschen von Blutproben und REM (Rasterelektronenmikroskop)-Probenträgern vor der REM[1]
  • Herstellung von Lösungen des fluoreszierenden Lektins Weizenkeim-Agglutinin (WGA)[2]
  • Verdünnung des Fänger-Antikörpers im Verlauf von ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)[3]
  • Suspension von Zellpellets bei der Zentrifugation[3]
  • Immunassays
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochwertiges Produkt, das für zahlreiche Forschungsanwendungen geeignet ist
  • Kann als Pufferkomponente in biologischen und biochemischen Anwendungen verwendet werden
  • Sehr gut wasserlöslich
Rekonstituierung
Eine in 200 ml entionisiertem Wasser gelöste Tablette ergibt 0,01 M Phosphatpuffer, 0,0027 M Kaliumchlorid und 0,137 M Natriumchlorid, pH-Wert 7,4 bei 25 °C.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Michaelis et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6694-6704 (2019-07-11)
Although successful in the structural determination of ordered biomolecules, the spectroscopic investigation of oligopeptides in solution is hindered by their complex and rapidly changing conformational ensemble. The measured circular dichroism (CD) spectrum of an oligopeptide is an ensemble average over
Sputum cathelicidin, urokinase plasminogen activation system components, and cytokines discriminate cystic fibrosis, COPD, and asthma inflammation.
Xiao W et al
Chest, 128(4), 2316-2326 (2005)
Structural damage of chicken red blood cells exposed to platinum nanoparticles and cisplatin.
Kutwin M et al
Nanoscale Research Letters, 9(1), 257-257 (2014)
Lipid rafts in the bovine milk fat globule membrane revealed by the lateral segregation of phospholipids and heterogeneous distribution of glycoproteins.
Lopez C et al
Food Chemistry, 120.1, 22-33 (2010)
Wenwen Yu et al.
Food chemistry, 241, 493-501 (2017-09-30)
The conversion of barley starch to sugars is a complex enzymic process. Most previous work concerned the biotechnical aspect of in situ barley enzymes. However, the interactions among the macromolecular substrates and their effects on enzymic catalysis has been little
Artikel
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protokolle
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 25 Questions  
  1. How much should one tablet weigh for it to yield 200ml 1xPBS? Asking just to make sure we won't use chipped tablets.
    1 answer
    1. Each tablet of this product should weigh between 1814.5 and 2005.5 milligrams.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. If I want to make the same buffer molarity as the product P4474-1L, how many tablets should I dissolve in 1L of DI water?
    1 answer
    1. P4417 and P4474 have different components and initial concentrations. One P4417 tablet dissolved in 200 mL of deionized water yields a 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride at pH 7.4, 25 °C. P4474 contains 1.058 mM potassium phosphate monobasic, 154 mM sodium chloride, and 2.97 mM sodium phosphate dibasic dihydrate. Due to these differences, it is not feasible to directly match the molarity of P4474 by dissolving P4417 tablets.
      Helpful?
  5. Going by instructions, 1 tab in 200 mL water gives a 1x PBS sol'n. The recipe I use for 1x PBS has the same salt concs. Sorry if this is a silly question, but can I make up a 3x PBS solution simply by dissolving 3 tablets in 200 mL of water?
    1 answer
    1. These tablets have not been tested for solubility or dissolution time at a 3X concentration. The end user would have to determine solubility experimentally. Note that 10X prepared solutions are available and may easily be diluted to the desired concentration. Please see the link below to review several of these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/pbs-10x?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=PBS%2010X&type=product
      Helpful?
  6. Hi! If with this product I want to do a 10x solution, do i dilute it in 2000 mL or first in 200mL and then do the dilution? Thanks!
    1 answer
    1. Dissolve 1 tablet in 200 ml of water to obtain: 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4 At 25 °C. These instructions are for a 1 X PBS preparation and this product is only intended for this specific concentration. If a 10X concentrate is needed, there are options in the catalog, such as the following products : 79383, P7059, 6506-OP, and 6505-OP.
      Helpful?
  7. Is it possible to obtain the salt components for product 6501-200TAB? Additionally, can you provide the composition details for other PBS tablets or powder products?
    1 answer
    1. The compositions are as follows:
      1. 6501-200TAB: This PBS contains 137mM NaCl, 2.7 mM KCl, and 10mM Na phosphate.
      2. P3813 - powder - Packed in Pouch or PAK: Each pouch contains 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride, totaling 9.55 g per packet. This is a standard PBS formulation.
      3. P4417- Tablet: When dissolved in 200 mL of deionized water, one tablet yields 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride, at pH 7.4 and 25 °C. This product contains the same formulation as P3813 on a per liter basis (excluding tableting fillers): 8 g/L Sodium Chloride, 0.2 g/L Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g/L Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g/L Potassium Chloride. This mixture should be diluted to one liter of water, resulting in a pH of 7.4, which can be adjusted using phosphoric acid or sodium hydroxide. The concentrations are 10 mM phosphate buffer, 2.7 mM potassium chloride, and 137 mM. These PBS tablets do not contain BSA.
      Helpful?
  8. What is the osmolality of P4417 made to 1X PBS at pH 7.4?
    1 answer
    1. This PBS once diluted in 200 mL distilled water will account for:
      2.7 mM potassium chloride = 5.4 mosmoles / L
      137 mM sodium chloride = 274 mosmoles / L
      The exact osmolality is not determined.
      Helpful?
  9. Is this PBS calcium-free?
    1 answer
    1. The formulation of this product is considered proprietary. However, calcium is not included in the composition.
      Helpful?
  10. What is the purity and CAS
    1 answer
    1. This product is a mixture of components. CAS numbers are not assigned to multi-component products. Likewise, as there are multiple components, purity is not reported. Upon reconstitution according to instructions, the solution will contain 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride.
      Helpful?
1–10 of 25 Questions  
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Barcelona
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Facilita la vida
    Durante mi tesis tenia que utilizar grandes cantidades y el poder hacerlo rapidamente con estas pastillas, te salva la vida
    Translate with Google
    Helpful?
  2. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    good product
    arrived in time, very good product. I am happy with it
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review