Merck
850355C
Avanti
16:0 PC (DPPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin; DPPC; PC(16:0/16:0)
Größe auswählen
25 MG
CHF 74.10
200 MG
CHF 117.00
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 276.00
CHF 74.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 74.10
200 MG
CHF 117.00
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 276.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H80NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 74.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850355C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850355C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850355C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850355C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850355C-25mg)
25 mg/mL (850355C-1g)
25 mg/mL (850355C-200mg)
25 mg/mL (850355C-500mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChIKey
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Liste aller von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit einer großen Vielfalt physikalischer Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u.a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte werden mittels HPLC aufgereinigt und es werden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Phosphatidylcholin (PC) ist ein starkes doppelschichtbildendes Lipid. Es ist das am häufigsten vorkommende Phospholipid in Säugetiermembranen.[1] Es ist auch eine wichtige Komponente der Schleimhautschicht im Darm.[2]
Anwendung
16:0 PC (DPPC) ist für folgenden Gebrauch geeignet:
  • bei der Herstellung von Vesikeln[3][4]
  • als wichtigster phospholipider Bestandteil für alle Ultraschall-Kontrastmittelformulierungen[5]
  • als Bestandteil für die Mikrobläschenherstellung[6]
  • bei der Herstellung von Lipiddoppelschichten[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylcholin (PC) wirkt wie ein Tensid innerhalb der Schleimhaut und bildet eine hydrophobe Oberfläche, die das Eindringen von Bakterien hemmt.[2] Es wird zur Behandlung von Fettembolien eingesetzt. Phosphatidylcholin senkt den Cholesterin- und Triglyceridspiegel.[8]
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (850355C-1g)
30-mL-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (850355C-500mg)
Transparente versiegelte 5-mL-Glasampulle (850355C-200mg)
Transparente versiegelte 5-mL-Glasampulle (850355C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Microbubble composition and preparation for high-frequency contrast-enhanced ultrasound imaging: in vitro and in vivo evaluation
Daeichin V, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(3), 555-567 (2016)
Protein aggregation with poly (vinyl) alcohol surfactant reduces double emulsion-encapsulated mammalian cell-free expression
Ho KKY, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174689-e0174689 (2017)
Constructing droplet interface bilayers from the contact of aqueous droplets in oil
Leptihn S, et al.
Nature Protocols, 8(6), 1048-1048 (2013)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Vibrational Responses of Bound and Nonbound Targeted Lipid-Coated Single Microbubbles
van RT, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(5), 785-797 (2017)