Merck
850154P
Avanti
18:1 PI(3,5)P2
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1,2-Di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,5-bisphosphat] (Ammoniumsalz); PIP2[3′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
Größe auswählen
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H94N3O19P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1074.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850154P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850154P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850154P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphat (PI(3,5)P2) ist ein Phosphoinositideinositolphospholipid, das hauptsächlich in den Membranen des Endosoms und Lysosoms von Pilzen und höheren Eukaryoten vorkommt.[1]
Anwendung
18:1 PI(3,5)P2 (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphat) (Ammoniumsalz)) kann in Vesikeln für Co-Sedimentationsassays verwendet werden.[2] Es wird außerdem für Folgendes verwendet:
  • im Lipid-Overlay-Assay[3]
  • bei der Liposom-Co-Sedimentation[4]
  • in Liposom-Flotations-Assays[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Die Konzentration von Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphat (PI(3,5)P2) steigt als Reaktion auf zahlreiche extrazelluläre Belastungen.[1]
Verpackung
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850154P-100μg)
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850154P-500μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Markku Hakala et al.
The Journal of biological chemistry, 293(13), 4818-4829 (2018-02-10)
Membrane phosphoinositides control organization and dynamics of the actin cytoskeleton by regulating the activities of several key actin-binding proteins. Twinfilin is an evolutionarily conserved protein that contributes to cytoskeletal dynamics by interacting with actin monomers, filaments, and the heterodimeric capping
Sheena Claire Li et al.
Molecular biology of the cell, 25(8), 1251-1262 (2014-02-14)
Vacuolar proton-translocating ATPases (V-ATPases) are highly conserved, ATP-driven proton pumps regulated by reversible dissociation of its cytosolic, peripheral V1 domain from the integral membrane V(o) domain. Multiple stresses induce changes in V1-V(o) assembly, but the signaling mechanisms behind these changes
Arthur P H de Jong et al.
Neuron, 98(2), 335-349 (2018-04-03)
Rapid and efficient synaptic vesicle fusion requires a pool of primed vesicles, the nearby tethering of Ca2+ channels, and the presence of the phospholipid PIP2 in the target membrane. Although the presynaptic active zone mediates the first two requirements, it
Bong-Kwan Han et al.
The Journal of biological chemistry, 288(28), 20633-20645 (2013-06-05)
Glucose/carbon metabolism is a fundamental cellular process in living cells. In response to varying environments, eukaryotic cells reprogram their glucose/carbon metabolism between aerobic or anaerobic glycolysis, oxidative phosphorylation, and/or gluconeogenesis. The distinct type of glucose/carbon metabolism that a cell carries
Lee Dolat et al.
The Journal of cell biology, 214(5), 517-527 (2016-08-24)
Macropinocytosis, the internalization of extracellular fluid and material by plasma membrane ruffles, is critical for antigen presentation, cell metabolism, and signaling. Macropinosomes mature through homotypic and heterotypic fusion with endosomes and ultimately merge with lysosomes. The molecular underpinnings of this