Merck
710335P
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Tetraoleoylcardiolipin; 1,1′,2,2′-Tetra-(9Z-octadecenoyl)cardiolipin (Natriumsalz); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
Größe auswählen
25 MG
CHF 160.00
200 MG
CHF 551.00
500 MG
CHF 983.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 160.00
200 MG
CHF 551.00
500 MG
CHF 983.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C81H148O17P2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1501.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (710335P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (710335P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (710335P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Cardiolipin ist ein anionisches Phospholipid.[1]
Cardiolipin ist ein einzigartiges Phospholipid, das sich in der inneren Mitochrondrienmembran befindet[2] und etwa 20 % der Gesamtlipide ausmacht.[3] Cardiolipin ist ein nicht doppelschichtiges anionisches Phospholipid, das vier Acylketten und eine kleine Endgruppe aufweist.[1]
Cardiolipin weist zwei Phosphatidylreste auf, die durch Glycerin verbunden sind. Es kommt in Bakterienmembranen vor.[4] 18:1 Cardiolipin oder Tetraoleoylcardiolipin (TOCL) ist ein einfach gesättigtes[5] Mitochondrienphospholipid.[6] Die Doppelschichtdicke von TOCL ist größer als die von Herz-Cardiolipin.[5] TOCL-Doppelschichten weisen im Vergleich zu der Dioleoylphosphatidylcholin(DOPC)-Doppelschicht eine höhere Kohlenhydratkettendicke auf.[7]
Anwendung
18:1 Cardiolipin wird als Lipidsubstrat für die luminolverstärkte Chemilumineszenz eingesetzt.[8][9]
18:1 Cardiolipin wird wie folgt verwendet:
  • um reine (100 %) Cardiolipinvesikel herzustellen[10]
  • um die Intensität der Cytochrom-C-Peroxidaseaktivität mittels Lumineszenz-Assay zu messen[11]
  • um die Fluoreszenz von in einem Biosensorchip immobilisiertem Cytochrom-C-Trp59 zu messen[11]
  • zur Untersuchung des Zusammenhangs von Cytochrom C und anionischen Phospholipiden[11]
18:1 Cardiolipin wird wie folgt verwendet;
  • bei der Herstellung von Liposomen zur Rekonstitution von mechanosensitiven Kanälen aus Bakterien[4]
  • bei der Immobilisierung auf der lipophilen Biosensor-L1-Chipoberfläche[8]
  • als Lipidsubstrat im Peroxidase-Oxidationsassay[9]
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 Cardiolipin oder Tetraoleoylcardiolipin (TOCL) reguliert die oxidative Phosphorylierung und Atmung in Mitochondrien.[6] Defekte des Metabolisierungswegs in Cardiolipin werden mit Patienten mit Barth-Syndrom in Verbindung gebracht.[5] TOCL durchläuft eine Oxidation in Gegenwart von Cytochrom C.[9]
Cardiolipin ist an der dynamischen Organisation von Membranen und der Zellteilung beteiligt.[12] Es reguliert den Protonenaufnahmeweg.[1] Cardiolipin spielt eine kritische Rolle in der mitochondrialen Biogenese, Fusion und Kernspaltung, Atmung und Proteinimport. Es steuert Zellwandbiogenese, Vakuolenhomöostase, Alterung, Zellzyklus und Apoptose.[13]
Die Wechselwirkung zwischen Cardiolipin und Cytochrom C bestimmt die Funktion von Proteinen, die an der oxidativen Phosphorylierung und Apoptose beteiligt sind.[14] Am Protonenaufnahmeweg beteiligtes Cardiolipin erhält die Struktur von involvierten Enzymen.[1] Cardiolipin steuert die Mitochondrienfunktion und das Membranpotenzial. Es bietet eine strukturelle Stütze für die innere Mitochrondrienmembran und Proteine darin. Eine veränderte Konzentration und Zusammensetzung von Cardiolipin ist an pathologischen Zuständen beteiligt, einschließlich Ischämie, Hypothyreose, Alterung, Herzinsuffizienz und Kardioskelettale Myopathie.
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (710335P-200mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (710335P-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (710335P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
755.6 - 820.4 °F
Flammpunkt (°C)
402 - 438 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lipoperoxide radical production during oxidation of cardiolipin in the complex with cytochrome c
Vladimirov YA, et al.
Biochemistry (Moscow) Supplement Series A: Membrane and Cell Biology, 3(4), 467-477 (2009)
Evaluation of cytochrome c affinity to anionic phospholipids by means of surface plasmon resonance
Stepanov G, et al.
Febs Letters, 583(1), 97-100 (2009)
Margaret M Elmer-Dixon et al.
Biochemistry, 56(36), 4830-4839 (2017-08-17)
Measurements at pH 8 allow evaluation of binding of 100% cardiolipin vesicles to site A of cytochrome c without interference from other known binding sites. Site A encompasses Lys72, Lys73, Lys86, and Lys87, located in or adjacent to Ω-loop D
Evaluation of cytochrome c affinity to anionic phospholipids by means of surface plasmon resonance
Stepanov G, et al.
Febs Letters, 97?100-97?100 (2009)
The role of cardiolipin in cardiovascular health
Shen Z, et al.
BioMed Research International, 2015 (2015)