Merck
Pular para
C7752
Citocromo c
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sinônimo(s):
Citocromo c
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
50 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.395,00
100 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.100,00
500 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 6.974,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 12.700,00
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 43.517,00
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
R$ 1.395,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Foram caracterizados os sítios específicos e a extensão da oxidação no citocromo c de cavalos tratado com H2O2 e UV. Sugeriu-se que o estado desses sítios poderia ser usado como biomarcador do ambiente oxidativo em uma célula.
O citocromo c é usado como indutor da apoptose dependente de mitocôndrias em vários estudos de pesquisa. A identificação e o monitoramento dos locais de oxidação no citocromo c podem ter implicações para avaliar condições e doenças oxidativas relacionadas ao estresse. Ele poderia ser potencialmente usado como um biomarcador para avaliar a extensão do dano oxidativo e a capacidade antioxidante de células e tecidos.
O citocromo c é adequado para uso como um componente do tampão fosfato para detecção e avaliação da atividade IV complexa usando eletroforese em gel azul-nativa (BN-PAGE). Também pode ser usado para a detecção de ânion superóxido extracelular (ECSA) em fagócitos renais isolados.
Biochem/physiol Actions
O citocromo c foi identificado como um importante mediador das vias apoptóticas. A liberação do citocromo c mitocondrial no citoplasma estimula a apoptose e é comumente usada como um indicador do processo apoptótico na célula.
O citocromo c é conhecido principalmente como uma proteína mitocondrial que carrega elétrons. A transição do citocromo c entre os estados ferroso e férrico dentro da célula fazem dele um eficiente transportador biológico de elétrons, com um papel vital em oxidações celulares em plantas e animais. De modo geral, ele é considerado um catalisador universal da respiração, formando uma ponte de elétrons essencial entre os substratos respiráveis e o oxigênio
Preparation Note
Preparada com ácido acético sem uso de TCA.
Other Notes
Veja mais informações sobre o citocromo c e o transporte de elétrons no site www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C2867C7150C3483
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Citocromo c BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
Sigma-Aldrich
C2867
Citocromo c
Citocromo c BioReagent, suitable for GFC marker
Sigma-Aldrich
C7150
Citocromo c
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
-
biological source
human heart
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
~12,400
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  2. How do I determine how much of Product C7752, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should I store solutions of Product C7752, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  5. Is Product C7752, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.