Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
C2506
Sigma-Aldrich
Citocromo c
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Citocromo c
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
horse heart
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
peso molecular
12,384
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Aplicação
Foram caracterizados os sítios específicos e a extensão da oxidação no citocromo c de cavalos tratado com H2O2 e UV. Sugeriu-se que o estado desses sítios poderia ser usado como biomarcador do ambiente oxidativo em uma célula.
O citocromo c tem sido usado:
  • na redução do ferricitocromo c por radicais de superóxido gerados pela xantina oxidase
  • como um analito pelo método de deposição de gota única usando espectros de massa MALDI
  • como um aceptor de elétrons terminal no ensaio da atividade padrão da citocromo c redutase
  • na histoquímica da citocromo c oxidase
  • na medição da atividade da citocromo C oxidase
  • como um componente do tampão de fosfato para a detecção e a avaliação da atividade do complexo IV usando eletroforese em gel nativo azul (BN-PAGE)
  • para detecção de ânion superóxido extracelular (ECSA) em fagócitos renais isolados
Ações bioquímicas/fisiológicas
O citocromo c, liberado do compartimento mitocondrial externo para o citosol, auxilia na ativação da caspase-9 e no início da cascata de proteases apoptóticas. Esse processo é facilitado por meio de sua interação com o fator ativador de protease apoptótica-1 (APAF-1) e o trifosfato de desoxiadenosina (dATP).(3) Vários estudos sugerem que a medição do nível de citocromo C no soro de pacientes com tumores pode ser considerada um marcador potencial de morte celular in vivo.
O citocromo c é conhecido principalmente como uma proteína mitocondrial que carrega elétrons. A transição do citocromo c entre os estados ferroso e férrico dentro da célula fazem dele um eficiente transportador biológico de elétrons, com um papel vital em oxidações celulares em plantas e animais. De modo geral, ele é considerado um catalisador universal da respiração, formando uma ponte de elétrons essencial entre os substratos respiráveis e o oxigênio
Nota de preparo
Preparado com TCA.
This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
?-1,3 glucan derived from Euglena gracilis and Algamune? enhances innate immune responses of red drum (Sciaenops ocellatus L.)
Yamamoto FY, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 77, 273-279 (2018)
B C Hill
The Journal of biological chemistry, 266(4), 2219-2226 (1991-02-05)
The reaction of the electrostatic cytochrome c-cytochrome oxidase complex with oxygen is measured by transient absorption spectroscopy. The oxygen reaction is initiated by photolytic removal of CO from cytochrome oxidase, using a flash-pumped dye laser. The subsequent reaction of the
Vittorio Pandini et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48463-48471 (2002-10-09)
Toxoplasma gondii possesses an apicoplast-localized, plant-type ferredoxin-NADP(+) reductase. We have cloned a [2Fe-2S] ferredoxin from the same parasite to investigate the interplay of the two redox proteins. A detailed characterization of the two purified recombinant proteins, particularly as to their
A novel role of the mitochondrial permeability transition pore in (-)-gossypol-induced mitochondrial dysfunction
Warnsmann V, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 170, 45-58 (2018)
Enzyme-catalyzed free radical reactions with nicotinamide adenine nucleotides. II. Lactate dehydrogenase-catalyzed oxidation of reduced nicotinamide adenine dinucleotide by superoxide radicals generated by xanthine oxidase.
P C Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 249(4), 1317-1319 (1974-02-25)