C5499
Cytochrome c Oxidase from bovine heart
5 mg protein/mL
Sinônimo(s):
EC 1.9.3.1, Ferrocytochrome-c:oxygen oxidoreductase, Complex IV
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥20 units/mg protein
peso molecular
300-350 kDa by gel filtration
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
5 mg protein/mL
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cytochrome c oxidase contains 13 subunits, encoded by mitochondrial genes and nuclear genome. It is comprised of two heme groups (Fea and Fea3) and two copper centers, CuA and CuB.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in biofuel cell research. For more information see the article in biofiles.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)