A5602
AMD3100 octahydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, CXCR4 antagonist
Sinônimo(s):
1,1′-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane octahydrochloride, JM3100, Plerixafor, SID791
About This Item
Produtos recomendados
product name
AMD3100 octahydrochloride hydrate, ≥97% (NMR), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
H2O: ≥10 mg/mL, clear
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCNCCCN(CCNC1)Cc2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH.H2O/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H;1H2
chave InChI
GKFHDCZYJHUPEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3