PHR1071
Ácido cítrico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Citric acid
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. A1202000
traceable to USP 1134368
família API
citric acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Lim. expl.
8 %, 65 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
153-159 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Citric acid is a common ingredient in pharmaceutical formulations. It finds use in antacids and dentrifices because of the effervescent effect it generates upon combination with carbonates or bicarbonates. Citric acid may also be used as a buffering agent and it assists in the dispersion of suspensions in order to ensure the stability of the active ingredients and enhance the efficacy of antioxidants.[1]
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.