PHR1215
Lactic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1356734
família API
lactic acid
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
- Quantitative analysis of four short-chain fatty acids and lactic acids by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with a UV detector from the supernatant of bacterial cultures
- Spectrophotometric determination of lactic acid at 390 nm in biological cultural and dairy products
Nota de análise
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Protocolos
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.