34998
Acetonitrilo
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for IR spectroscopy, HPLC
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Acetonitrilo, HPLC Plus, ≥99.9%
grau
HPLC Plus
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
técnica(s)
HPLC: suitable
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0002% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo halogenado
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤0.2 mAU at 254 nm
≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
espectrometria de massa, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, análise de resíduos de pesticidas e síntese e purificação de RNA/DNA.
Embalagem
Nota de preparo
Outras notas
- O artigo número 34998-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34998-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
- O artigo número 34998-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34998-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Vitamins B1, B6 and B12 using Ascentis® Express RP-Amide
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.