271004
Acetonitrilo
99.8%, anhydrous, suitable for solid phase extraction (SPE)
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acetonitrilo, anhydrous, 99.8%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (completely)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1,2-azidoalcoóis e 1,2-azidoaminas por abertura de anéis auxiliada por cloreto de cério (III) de epóxidos e aziridinas por azida sódica.
- Indolinonas com ciano por arilalquilação oxidativa de olefinas na presença do catalisador paládio.
Também pode ser usado como reagente para sintetizar:
- Bis(difenilfosfino)acetonitrilo por reação com n-butilítio, seguida de reação com clorodifenilfosfina.
- β-Acetamido cetonas por reação de acoplamento com cetonas ou cetoésteres e aldeídos na presença de cloreto de cobalto (II).
Embalagem
geralmente comprado junto com este produto
luvas sugeridas para proteção de respingos
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.