Documentos Principais
34851
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo
Acetonitrile
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
Selecione um tamanho
1 L
R$ 422,00
4 L
R$ 568,00
4 X 4 L
R$ 2.119,00
R$ 422,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 422,00
4 L
R$ 568,00
4 X 4 L
R$ 2.119,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
eCl@ss:
39031501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.03
grau:
gradient grade
Ensaio:
≥99.9%
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
81-82 °C (lit.)
pressão de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
R$ 422,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Acetonitrilo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grau
gradient grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O acetonitrilo (MeCN) é amplamente usado como solvente em vários estudos e tem uma constante dielétrica alta (37,5). Vários procedimentos de purificação para obter graus diferentes de acetonitrilo para uso em diferentes estudos (polarografia, espectroscopia, etc.) foram relatados por diversos pesquisadores.[1]
Aplicação
O acetonitrilo (MeCN) pode ser usado como um solvente de extração durante a quantificação de resíduos de pesticidas em frutas e vegetais.[2]
Embalagem
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Aviso importante
  • O artigo número 34851-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34851-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo número 34851-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34851-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetonitrilo isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.14291
Acetonitrilo
Água suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
Água
Acetonitrilo ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
360457
Acetonitrilo
2-propanol suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-propanol
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Artigos
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Ver tudo
Protocolos
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Conteúdo relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is there any information available regarding the product's quantity and volume?
    1 answer
    1. This product is offered 100ml, 1L, 2L, 4L, 56L, and 200L package sizes. All available schematics are listed on this product page. See the SKU list at the top of this page for details.
      Helpful?
  2. Is the 100 mL bottle of acetonitrile packed under inert atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, the product is packaged under nitrogen.
      Helpful?
  3. What is the surface tension of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The surface tension is 29.04 dynes/cm at 20°C, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 68.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the viscosity of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The viscosity is 0.38 cP at 15°C.
      Helpful?
  6. What is the flash point of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The flash point is 2.0°C.
      Helpful?
Reviews
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Yulee, FL
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Quick and Painless
    A very quick and easy purchase! Was given everything we needed to track our order and it came on time.
    Helpful?
  2. Søborg Denmark
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Acetonitrile 34851
    We have for years been using Sigma34851 for our HPLC analytical as well as prep, and been most happy
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review