18597
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Sinônimo(s):
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur™
concentração
1 M
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
densidade
1.015-1.024
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
chave InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?