C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Sinônimo(s):
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
- 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
- Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.