T7408
Triethylammonium bicarbonate buffer
1.0 M, pH 8.5±0.1
Sinônimo(s):
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
(Tightly closed)
concentração
1.0 M
cor
colorless
pH
8.5±0.1
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for LC-MS
suitable for mass spectrometry
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
chave InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It has also been used:
- in trypsin digestion
- as a component of lysis buffer
- to adjust the pH of buffer for protein quantification
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto comparável
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter