Documentos
90358
Sigma-Aldrich
Tampão acetato de trietilamônio
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Sinônimo(s):
Tampão acetato de trietilamônio, Solução tampão 1 M pH 7,0 (volátil)
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
0.95—1.05 mol
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
1 M
~1.0 M in H2O
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.357
pH
7.0
6.1
densidade
1.002 g/mL at 20 °C
adequação
suitable for chromatography
suitable for protein modification
suitable for separation of small nucleic acid fragments
aplicação(ões)
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
chave InChI
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O acetato de trietilamônio, também conhecido como TEAA, é um tampão volátil amplamente utilizado em várias aplicações bioquímicas e biológicas, particularmente em pesquisas proteômicas e de peptídeo. É uma escolha frequente para reagente de emparelhamento de íons na separação cromatográfica de oligonucleotídeos e desempenha um papel fundamental em soluções tampão para síntese e purificação de oligonucleotídeos.
Aplicação
O acetato de trietilamônio tem sido usado:
  • como tampão em estudos proteômicos
  • como componente da fase móvel para separar açúcares de nucleotídeos
  • como tampão para a separação de glicopeptídeos em pesquisa proteômica
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisas biológicas e bioquímicas
  • A solução pronta disponível reduz a necessidade de tempo de preparação
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mapping the O-glycoproteome using site-specific extraction of O-linked glycopeptides (EXoO)
Yang W et al.
Molecular Systems Biology, 14, e8486-e8486 (2018)
Sialic acid biosynthesis pathway blockade disturbs neuronal network formation in human iPSC-derived excitatory neurons
Mijdam R et al.
Journal of Neurochemistry, 167, 76-89 (2023)
Single-molecule mRNA detection and counting in mammalian tissue
Lyubimova A, et al.
Nature Protocols, 8(9) (2013)
Weiming Yang et al.
Nature protocols, 15(8), 2589-2610 (2020-07-19)
Protein glycosylation is one of the most common protein modifications. A major type of protein glycosylation is O-GalNAcylation, in which GalNAc-type glycans are attached to protein Ser or Thr residues via an O-linked glycosidic bond. O-GalNAcylation is thought to play
Johannes Zander et al.
Infection and immunity, 76(4), 1333-1339 (2007-12-28)
Thymidine-dependent small-colony variants (SCVs) of Staphylococcus aureus are frequently associated with persistent and recurrent infections in cystic fibrosis patients. The phenotypic appearance of S. aureus SCVs or normal-colony variants (NCVs) is postulated to be affected by the intracellular amount of
Artigos
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.