C4706
Tris(2-carboxietil)fosfina
powder
Sinônimo(s):
TCEP
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Protect from moisture
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
cor
white
pf
175-177 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
densidade
1.041 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
chave InChI
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Como agente redutor para redução de sulfóxidos, cloretos de sulfonilas, N-óxidos e azidas. Ele também pode ser usado na reação de cicloadição entre azidas e alcinos na presença de uma catalisador de cobre.
- Para reduzir pontes dissulfeto em várias proteínas.
- Como reagente para redução seletiva de dissulfetos em água.
- Para remover catalisadores de metátese derivados de rutênio por meio da lavagem aquosa de uma mistura de reação bruta, quando basificado.
- Como agente redutor para redução de vários dissulfetos aquilados, como trans-4,5-di-hidroxi-1,2-ditiano.
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)