Documentos
I1149
Sigma-Aldrich
Iodoacetamida
BioUltra
Sinônimo(s):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
About This Item
Fórmula linear:
ICH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
184.96
Beilstein:
1739080
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99% (NMR)
forma
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
92-95 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A iodoacetamida tem sido usada:
  • na digestão de proteínas para análise proteômica
  • para alquilar amostras de proteínas
  • na desnaturação de alérgenos do′leite de vaca, β-lactoglobulina (BLG) e α-lactalbumina (ALA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A iodoacetamida (IAA) é usada para inibir a glicólise devido à sua capacidade de inibir irreversivelmente a enzima glicolítica gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). O IAA é usado para investigar a função dos resíduos de cisteína na catálise de enzimas e no processo de transporte de células cerebrais. Ele pode reagir com compostos tiol de baixo peso molecular, como mercaptoetanol e glutationa. O IAN também pode bloquear enzimas como bromelaína, catepsina C, clostripaína e carboxipeptidase P.
A iodoacetamida atua como um reagente alquilante para resíduos de cisteína no sequenciamento de peptídeos. É um inibidor irreversível de enzimas com cisteína no local ativo. Reage muito mais lentamente com resíduos de histidina, mas essa atividade é responsável pela inibição da ribonuclease.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
Konstantinos Boulias et al.
Molecular cell, 75(3), 631-643 (2019-07-08)
mRNAs are regulated by nucleotide modifications that influence their cellular fate. Two of the most abundant modified nucleotides are N6-methyladenosine (m6A), found within mRNAs, and N6,2'-O-dimethyladenosine (m6Am), which is found at the first transcribed nucleotide. Distinguishing these modifications in mapping
Mirko Zaffagnini et al.
Antioxidants & redox signaling, 16(1), 17-32 (2011-06-29)
Cysteines (Cys) made acidic by the protein environment are generally sensitive to pro-oxidant molecules. Glutathionylation is a post-translational modification that can occur by spontaneous reaction of reduced glutathione (GSH) with oxidized Cys as sulfenic acids (-SOH). The reverse reaction (deglutathionylation)
Valentina R Minciacchi et al.
Oncotarget, 6(13), 11327-11341 (2015-04-11)
Large oncosomes (LO) are atypically large (1-10 µm diameter) cancer-derived extracellular vesicles (EVs), originating from the shedding of membrane blebs and associated with advanced disease. We report that 25% of the proteins, identified by a quantitative proteomics analysis, are differentially
Elena B Lugli et al.
Arthritis research & therapy, 17, 9-9 (2015-01-21)
Smoking is a well-established risk factor for rheumatoid arthritis (RA), and it has been proposed that smoking-induced citrullination renders autoantigens immunogenic. To investigate this mechanism, we examined human lung tissue from 40 subjects with defined smoking status, with or without