69413
Hidróxido de sódio
suitable for HPLC, LiChropur™, 49.0-51.0%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Formulário
solution
concentração
49.0-51.0%
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.1% sodium carbnate (Na2CO3)
densidade
1.500-1.540 g/mL at 20 °C
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.17
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As an extraction solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) in combination with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (HPLC ICP-MS) speciation of selenium in enriched onion leaves.[2]
- As an analytical reagent in HPLC and HPLC coupled electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products.[3]
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?