Documentos
5.43804
Supelco
Ácido fórmico 98%-100%
for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
200-579-1
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (alkalimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
12-38 % (v/v)
57 %
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 49.5 °C
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ácido fórmico 98-100% é usado como um componente de fase móvel no sistema HPLC–UV para a separação de seis ácidos orgânicos, incluindo ácido málico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido acético, ácido lático e ácido succínico.
Aplicação
O ácido fórmico a 98–100% pode ser usado como um aditivo de fase móvelpara os estudos comparativos usando detecção por DAD (Detector de matriz de diodo).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
HPLC analysis of organic acids using a novel stationary phase
de Quiros, et al.
Talanta, 78(2), 643-646 (2009)
Rapid determination of key impurities in high purity bisphenol A with reversed phase separation and triple quadrupole mass spectrometry
Kramer A, et al.},
Journal of Chromatography A, 1677, 463293-463293 (2022)
Artigos
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.