Documentos Principais
56982
Supelco
Ftalato de potássio monobásico
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Fórmula linear:
HOOCC6H4COOK
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Beilstein:
3637128
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Ensaio
99.5-100.5% (HPLC)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
perda
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3