Documentos Principais
56865
Supelco
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
CF3CO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
131.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116004
NACRES:
NB.21
Ensaio
99.0-101.0% (NT)
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
5-6.5
pf
123-125 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
chave InChI
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.