Documentos Principais
81101
Supelco
Trietilamina
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
N,N-Dietiletanamina
Selecione um tamanho
2 ML
R$ 474,00
10 X 2 ML
R$ 3.692,00
R$ 474,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 ML
R$ 474,00
10 X 2 ML
R$ 3.692,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
605283
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
R$ 474,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChropur
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
593 °F
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
p.e.
88.8 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorção
cut-off at 250.0-280.0 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.[1]
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.[2]
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.[3]
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf