Documentos Principais
5.43839
Supelco
Fosfato de potássio
anhydrous for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
1600 g/L
densidade
2.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700‑1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1