69372
Triethylammonium acetate buffer
suitable for HPLC, 0.98-1.02 M
Sinônimo(s):
TAA Buffer Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
0.98-1.02 M
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
6.9-7.1
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.025
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- In reversed-phase chromatography for the analysis of nucleotide sugars.
- In the analysis of oligonucleotides using ultrahigh-performance liquid chromatography (UHPLC).
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Protocolos
Separation of Sorbitol; Mannitol
HPLC Analysis of DMB-Labeled Sialic Acids on Ascentis ® Express RP-Amide: Comparison of Biosimilars to Reference Materials
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC