Documentos Principais
63961
Supelco
Triethylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
Selecione um tamanho
50 G
R$ 766,00
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 766,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.65
Beilstein:
3906409
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.0-101.0% (AT)
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤1.0% water
pf
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
chave InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)