U5128
Ureia
ACS reagent, 99.0-100.5%
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
forma
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01%
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicação
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.