ZIQ7015T0C
Sistema de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ 7015
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 15 L/hr from tap water feed.
Sinônimo(s):
Type 1 Water System
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IQ
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
15 L/hr flow rate (Type II)
30 kg operating weight (66 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
- a unidade de produção de água pura e ultrapura Milli-Q® oferece instalação flexível e uma manutenção mais simplificada.
- O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
- A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® oferece acesso rápido e conveniente à água pura (tipo 2) pressurizada.
- O dispensador Q-POD® fornece água ultrapura (tipo 1) de alta qualidade com facilidade, desde uma dispensação conta-gotas até 2 l/min.
Até quatro dispensadores POD podem ser abastecidos por uma única unidade de purificação, todos eles dispõem de telas sensíveis ao toque digitais integradas que permitem uma operação intuitiva do sistema, dispensação conveniente da água e rápido acesso aos dados, mesmo em uma bancada distante.
Recursos exclusivos de design incluem autoenxágue antes da produção para garantir somente que a água pura de qualidade superior entre no tanque. A unidade de purificação compacta e o tanque podem ser colocados na parede ou sob a bancada, deixando as bancadas livres e organizadas para otimizar o espaço do laboratório.
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
A água ultrapura produzida por esse sistema é utilizada para técnicas analíticas sensíveis: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e outros tipos de cromatografia, bem como para análises de elementos por GF-AAS e ICP. Ele também é recomendado para uso em áreas de ciências biológicas, como biologia celular, biologia molecular e bioquímica. Outros exemplos de aplicações incluem o preparo e análise de nanopartículas.
A água pura deste sistema é usada para aplicações laboratoriais gerais, como o preparo de tampões, reagentes e soluções de pH. Ele também pode ser usado para preparar meios de cultura para microbiologia, reagentes e soluções de coloração para histologia, bem como para abastecer equipamentos de laboratório (lavadoras, geradores de hidrogênio etc.).
Características e benefícios
- Lâmpadas UV de oxidação e bactericidas ech2o® sem mercúrio, patenteadas, para inativação de bactérias e oxidação de impurezas orgânicas.
- O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® protege a membrana de osmose reversa (OR) para melhorar o desempenho do sistema.
- O cartucho de polimento IPAK Quanta® de alta eficiência remove íons e contaminantes orgânicos em níveis de traço da água pura.
- A OR avançada garante uma taxa de vazão constante, reduz o consumo de água e remove contaminantes.
- O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® produz água pura de qualidade constantemente alta, sem manutenção e com baixos custos operacionais.
- Tanque de armazenamento de água inteligente (25 l, 50 l e 100 l) com filtro de respiro perfeitamente integrado e a lâmpada UV bactericida, sem mercúrio ech2o® do ASM preserva a qualidade da água armazenada.
- Fornece água ultrapura com TOC (carbono orgânico total) consistentemente baixo.
- São realizadas medições precisas de TOC com o monitorA10® online reprojetado.
- Escolha dentre nossa ampla gama de POD-Paks de aplicação para ter a qualidade de água adequada às necessidades da sua aplicação específica.
- Os dispensadores E-POD® e Q-POD® são compactos, ergonômicos e intuitivos, permitindo uma dispensação sob medida e tornando o trabalho no laboratório mais fácil que nunca.
- As etiquetas e-Sure (com base na tecnologia de RFID) estão presentes em todos os consumíveis para fornecer garantia de qualidade e segurança, bem como rastreabilidade.
- O gerenciamento de dados sem uso de papel, integrado e poderoso simplifica e agiliza a gestão de dados do sistema de água.
- Opções de instalação flexíveis, que ocupam menos espaço e instalação sem desorganização. A unidade de purificação e o tanque podem ser armazenados sob ou sobre a bancada, ou ainda afixados à parede. Escolha uma combinação de diferentes opções para atender aos seus requisitos de espaço.
- O modo de hibernação “Laboratório fechado” mantém a qualidade da água do sistema com consumo de energia reduzido.
- Fabricado em um centro de produção com registro de certificação ISO 9001 e ISO 14001.
MyMilli-Q™ Serviços digitais
Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q™ Remote Care, para obter a máxima produtividade do seu laboratório.
- Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
- Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
- Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de serviços.
- A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
- Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis.
Outras notas
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
- Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisa ser encomendada separadamente deste item do catálogo.
- O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
- Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
- Como cada um de nossos consumidores tem necessidades específicas em termos de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Instruções de uso:
- Retenção de organismos: Microrganismos.
- Modo de ação: Filtração e UV.
- Aplicação: Análise laboratorial geral.
- Indicação de uso: Purificação de água.
- Instruções de uso: Este item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm e exposta a lâmpada UV bactericida, e é um dispositivo que atende os requisitos da FIFRA (lei federal americana de inseticidas, fungicidas e raticidas). Consulte a seção do equipamento do sistema do guia do usuário “Introdução” (disponível no dispositivo de memória USB incluso na caixa do sistema).
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
consumable
geralmente comprado junto com este produto
Artigos
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Conteúdo relacionado
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduza o consumo de água, energia, plásticos e produtos químicos do seu laboratório. Os sistemas e serviços digitais ecológicos de purificação de água para laboratório Milli-Q® podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório