Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® EQ 7000
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
About This Item
Código UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
entrada CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® EQ
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
resistividade
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
A sistema
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb (Product Water)
entrada
feed water nature pure water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Descrição geral
O sistema de purificação de água Milli-Q® EQ 7000 oferece até 300 L de água ultrapura por dia sob demanda a partir de água purificada, como a de um sistema de água pura Milli-Q® IX (por exemplo, ZIX7003T0C) armazenada em qualquer tanque de armazenamento Milli-Q® (por exemplo, TANKA050), ou fornecida por um sistema centralizado de água pura pressurizada, como um sistema Milli-Q® HX (por exemplo, ZLXL51040).
Uma série de características de design inteligente e inovações tecnológicas tornam o sistema fácil de usar e reduzem sua pegada ambiental em comparação com o sistema Milli-Q Reference® da geração anterior.
O sistema de purificação funciona em combinação com:
  • Uma grande interface sensível ao toque de 7 polegadas (aproximadamente 18 cm) que permite controle intuitivo do sistema, acesso rápido aos dados e monitoramento de qualidade rápido.
  • O dispensador Q-POD® ergonômico que fornece 3 taxas de fluxo, ‘verificar & luzes de distribuição’ e polimento final adaptado às necessidades específicas de aplicação.
Aplicação
Esse sistema de água ultrapura Milli-Q® de alta qualidade é flexível, intuitivo e de confiança. A água ultrapura produzida por este sistema é utilizada em técnicas analíticas sensíveis como HPLC, UHPLC, IC e outros tipos de cromatografia, além de técnicas de análise de elementos como AAS e ICP-MS.
Também é recomendada para uso em áreas das ciências da vida, como biologia celular, biologia molecular, bioquímica e métodos inovadores de detecção.
Características e benefícios
  • Fornece água ultrapura diretamente de uma fonte de água da torneira.
  • Os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® removem os íons da água pura até o nível de traços.
  • O dispensador Q-POD® oferece um fornecimento ágil de água em 3 taxas de fluxo ajustáveis manualmente (< 2 L/min).
  • ‘As luzes de verificação & da distribuição’ no braço do Q-POD® garantem a prontidão do sistema e uma distribuição ideal.
  • Dispensação volumétrica com um toque, de 100 mL a 25 L, em incrementos de 100 mL.
  • Fornece água ultrapura consistente com baixo teor de carbono orgânico total (TOC = 5 ppb).
  • Uma tela sensível ao toque HMI intuitiva e fácil de usar simplifica o uso do sistema e o acesso aos dados.
  • O monitoramento rápido da qualidade fornece informações essenciais sobre a qualidade da água (resistividade, temperatura, indicação de TOC e status de circulação da água) na interface da tela sensível ao toque.
  • O indicador de TOC proprietário em linha mede no ponto de uso. A medida é exibida no visor 90 segundos após cada dispensação.
  • As etiquetas e-Sure presentes em todos os consumíveis do sistema, inclusive nos POD-Paks de aplicação, proporcionam total rastreabilidade dos dados.
  • Opções de instalação flexíveis e que economizam espaço: na bancada, embaixo dela ou na parede.
  • Uma opção conveniente de pedal de distribuição com as mãos livres reduz o risco de contaminação.
  • O modo “Laboratório fechado” minimiza o consumo de água e energia quando o sistema não é usado por períodos prolongados.
  • Fácil de usar e sem necessidade de manutenção: Alertas automáticos notificam a necessidade de substituição do cartucho.
  • Fabricado em uma unidade de produção com certificação ISO 9001 e ISO 14001.
  • Selecione entre uma gama completa de serviços, incluindo os serviços digitais MyMilli-Q, que economizam tempo.
Componentes
  • Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisa ser encomendada separadamente deste item do catálogo.
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este número de catálogo inclui a unidade de purificação de água e a tela sensível ao toque HMI.
  • Este número de catálogo não inclui o dispensador de água ultrapura Q-POD®, consumíveis, acessórios e outros serviços que possam ser necessários para a instalação e operação correta da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um de nossos consumidores tem necessidades específicas em termos de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Outras notas
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Quão consistente é a qualidade da água do seu laboratório? Variações na qualidade da água purificada podem estar prejudicando as análises e a eficiência em geral das operações do seu laboratório. Veja como os sistemas Milli-Q® de água para laboratório garantem uma consistência confiável.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Confie sempre na sua ciência com a água ultrapura Milli-Q®. Descubra nossa oferta ampliada de sistemas para encontrar a solução em água para laboratórios que satisfaça por completo as necessidades e limitações do seu laboratório.