Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® é composto por dois cartuchos de pré-tratamento IPAK Gard® 03/05. Ele protege a membrana de osmose reversa (OR) removendo com eficiência os contaminantes da água, como cloro livre, coloides, partículas e minerais da água potável.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para a remoção do cloro livre e um filtro plissado para a remoção de partículas e coloides. Este cartucho de pré-tratamento melhora o desempenho do seu sistema e prolonga a sua vida útil.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para a remoção do cloro livre e um filtro plissado para a remoção de partículas e coloides. Este cartucho de pré-tratamento melhora o desempenho do seu sistema e prolonga a sua vida útil.
Application
- Para os sistemas Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
- Protege de forma ideal as membranas de OR contra cloro livre, coloides, partículas e minerais encontrados na água de alimentação potável.
- Melhora o desempenho e a vida útil do sistema.
Features and Benefits
- O filtro plissado remove partículas e coloides, e o bloco de carvão ativado remove o cloro livre da água potável para garantir o desempenho da membrana de OR ao longo dos anos.
- A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
- Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte.
- 63% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?