Documentos
ZFA10UVA1
Milli-Q
Lâmpada UV ech2o®
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
Sinônimo(s):
Lâmpada UV ech2o® para monitor de TOC A10®
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
ech2o®
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
A lâmpada UV ech2o® é uma lâmpada sobressalente para o monitor de TOC A10® nos sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. A lâmpada é responsável pela fotoxidação de compostos orgânicos em níveis de traço presentes na água ultrapura como parte do processo de monitoramento de TOC.
Aplicação
A lâmpada UV para fotoxidação é um componente importante dos monitores de TOC A10®.
Características e benefícios
  • Peça sobressalente original para o monitor de TOC A10® nos sistemas Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
  • Efeito de fotoxidação.
  • Lâmpada UV sem mercúrio, 172 nm.
Informações legais
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany