Documentos Principais
V0CPAK0A1
Milli-Q
Filtro de polimento VOC-Pak®
Production of volatile organic compound-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series water purification systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
carbon cartridge (activated)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
VOC-Pak®
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O filtro de polimento VOC-Pak® foi projetado para purificar água ultrapura para a análise de compostos orgânicos voláteis (COVs) em análises de GC e GC-MS. O filtro de polimento é feito de carvão ativado projetado especificamente para a remoção eficaz dos COV da água ultrapura. Esta unidade é uma excelente escolha para cientistas que precisam de água ultrapura sem COV para suas aplicações analíticas.
O filtro de polimento VOC-Pak® produz água sem COV quando é alimentado com água ultrapura no ponto de dispensação Q-POD® dos sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicação
O filtro de polimento VOC-Pak® é usado para produzir água sem COV para análises de GC e GC-MS, quando alimentado com água ultrapura. A água ultrapura sem COV fornecida é adequada para o preparo de brancos, soluções padrão, reagentes e amostras usados na análise dessas substâncias,[1] ou em situações em que podem afetar os resultados, como em estudos eletroquímicos.[2][3]
Características e benefícios
  • Validado para produzir 300 L de água ultrapura livre de COV.
  • Manutenção despreocupada: o filtro de polimento é facilmente instalado e substituído
  • Ponta inferior concebida para uma instalação segura da campânula de proteção.
  • A etiqueta e-Sure para conexão RFID com o dispensador Q-POD® permite a rastreabilidade total (gestão de dados) e a monitorização automática do estado dos consumíveis na interface da tela sensível ao toque dos POD′s.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Tong Sun et al.
Faraday discussions, 210(0), 173-188 (2018-07-07)
This paper is concerned with long-distance interactions between an unbiased metal nanoparticle (NP) and a nanoelectrode employed as a tip in the scanning electrochemical microscope (SECM). A NP immobilized on the inert substrate acts as a bipolar electrode, producing positive
Ran Chen et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163(4), H3032-H3037 (2016-09-20)
Nanoscale scanning electrochemical microscopy (SECM) has emerged as a powerful electrochemical method that enables the study of interfacial reactions with unprecedentedly high spatial and kinetic resolution. In this work, we develop carbon nanoprobes with high electrochemical reactivity and well-controlled size
J S Cooper et al.
The Analyst, 140(9), 3233-3238 (2015-03-15)
Partially selective gold nanoparticle sensors have the sensitivity and selectivity to discriminate and quantify benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) at concentrations relevant to the US Environmental Protection Agency. In this paper we demonstrate that gold nanoparticle chemiresistors can
Conteúdo relacionado
Confie sempre na sua ciência com a água ultrapura Milli-Q®. Descubra nossa oferta ampliada de sistemas para encontrar a solução em água para laboratórios que satisfaça por completo as necessidades e limitações do seu laboratório.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.