Documentos Principais
IPAKGARDH2
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento para água dura IPAK Gard® 10/15
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH2.
Sinônimo(s):
Pacotes IPAK Gard 10/15 para água dura
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
units of 1
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
condição de armazenamento
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® 10/15 para água dura protege a membrana de osmose reversa (OR) removendo com eficiência os contaminantes da água, como cloro livre, coloides, partículas e minerais da água dura.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para a remoção do cloro livre, esferas de polifosfato para proteger contra incrustações e precipitados, e um filtro plissado para a remoção de partículas e coloides. Este cartucho de pré-tratamento melhora o desempenho do seu sistema e prolonga a sua vida útil.
Aplicação
  • Para uso com o Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
  • Protege de forma ideal as membranas de OR contra cloro livre, coloides, partículas e minerais encontrados na água de alimentação dura.
  • Melhora o desempenho e a vida útil do sistema.
Características e benefícios
  • O filtro plissado remove partículas e coloides, e o bloco de carvão ativado remove o cloro livre da água de alimentação dura para garantir o desempenho da membrana de OR ao longo dos anos
  • As esferas de polifosfato protegem contra incrustações e precipitados
  • A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
  • Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte.
  • 63% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.