Documentos
SYSTFIXA1
Milli-Q
Suporte de fixação à parede
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O suporte de fixação instala facilmente uma unidade de purificação de água em uma parede, deixando as bancadas livres e organizadas para otimizar o espaço do laboratório e propiciar um ambiente de trabalho mais eficiente.
Esse suporte é compatível com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15, e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Características e benefícios
  • Acessório de fácil instalação.
  • Economiza espaço na bancada do laboratório. 
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany