Merck
Todas as fotos(13)
Documentos Principais
ZIQ7010T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ 7010
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 10 L/hr from tap water feed.
Sinônimo(s):
Sistema de água tipo 1
About This Item
Código UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IQ
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
10 L/hr flow rate (Type II)
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
O sistema Milli-Q® IQ 7010 possui meios de purificação avançados, design hidráulico e recursos de software. Ele tem design compacto, ergonômico e inteligente para fornecer água pura e ultrapura de qualidade consistentemente alta sob demanda. O sistema tem quatro componentes separados e distintos:
  • a unidade de produção de água pura e ultrapura Milli-Q® oferece instalação flexível e uma manutenção mais simplificada.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
  • A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® oferece acesso rápido e conveniente à água pura (tipo 2) pressurizada.
  • O dispensador Q-POD® fornece água ultrapura (tipo 1) de alta qualidade com facilidade, desde uma dispensação conta-gotas até 2 l/min.
Até quatro dispensadores POD podem ser abastecidos por uma única unidade de purificação, todos eles dispõem de telas sensíveis ao toque digitais integradas que permitem uma operação intuitiva do sistema, dispensação conveniente da água e rápido acesso aos dados, mesmo em uma bancada distante.
Recursos exclusivos de design incluem autoenxágue antes da produção para garantir somente que a água pura de qualidade superior entre no tanque. A unidade de purificação compacta e o tanque podem ser colocados na parede ou sob a bancada, deixando as bancadas livres e organizadas para otimizar o espaço do laboratório.
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
O sistema moderno e totalmente integrado de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ é inteligente, intuitivo e ecológico. A água ultrapura produzida por esse sistema é utilizada para técnicas analíticas sensíveis: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e outros tipos de cromatografia, bem como para análises de elementos por GF-AAS e ICP.[1] Ele também é recomendado para uso em áreas de ciências biológicas, como biologia celular, biologia molecular e bioquímica. Outros exemplos de aplicações incluem o preparo e análise de nanopartículas.[2]
A água pura deste sistema é usada para aplicações laboratoriais gerais, como o preparo de tampões, reagentes e soluções de pH. Ele também pode ser usado para preparar meios de cultura para microbiologia, reagentes e soluções de coloração para histologia, bem como para abastecer equipamentos de laboratório (lavadoras, geradores de hidrogênio etc.).
Características e benefícios
MyMilli-Q™ Digital Services
  • Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q™ Remote Care, para obter a máxima produtividade do’seu laboratório.
  • Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
  • Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
  • Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de assistência técnica.
  • A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
  • Gerenciamento on-line dos seus contratos de serviços e consumíveis.
Sistema de purificação de água
  • Lâmpadas UV bactericidas e de oxidação ech2o® sem mercúrio patenteadas para a inativação de bactérias e oxidação de impurezas orgânicas.
  • O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® protege a membrana de osmose reversa (RO) para melhorar o desempenho do sistema.
  • O cartucho de polimento IPAK Quanta® de alta eficiência remove íons e contaminantes orgânicos da água pura.
  • A RO avançada garante uma vazão constante, reduz o consumo de água e remove os contaminantes.
  • O módulo de eletrodeionização (EDI) Elix® produz água pura constante e de alta qualidade, sem necessidade de manutenção e com baixos custos de operação.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água (25 l, 50 l & 100 l) com filtro de ventilação perfeitamente integrado e lâmpada UV bactericida ASM ech2o® sem mercúrio preserva a qualidade da água armazenada.
  • As medições precisas de TOC são obtidas com o monitor on-line A10® reprojetado.
  • Escolha entre a ampla variedade de POD-Paks de aplicação para qualidade da água adaptada às suas necessidades específicas de aplicação. Os dispensadores E-POD® e Q-POD® são compactos, ergonômicos e intuitivos, permitindo a dispensação sob medida e tornando o trabalho de laboratório mais fácil do que nunca.
  • As etiquetas e-Sure (com base na tecnologia RFID) estão presentes em todos os consumíveis e oferecem garantia de qualidade e segurança, além de rastreabilidade.
  • O gerenciamento de dados poderoso e integrado sem papel torna mais simples e rápido o gerenciamento dos dados do sistema de água.
  • Opções de instalação flexíveis, & que ocupam menos espaço sem desorganização. A unidade de purificação e o tanque podem ser armazenados sob ou sobre a bancada, ou ainda afixados à parede.
  • Escolha uma combinação de diferentes opções para atender aos seus requisitos de espaço.
  • O modo de hibernação “Laboratório fechado” mantém a qualidade da água do sistema com consumo de energia reduzido.′Fabricado em um centro de produção com registro de certificação ISO 9001 e ISO 14001.
  • Um produto alternativo mais ecológico: O sistema Milli-Q® IQ 7003 foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global: energia e emissões, água, embalagem, materiais, fornecedores e fabricação, economia circular e usabilidade e inovação. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IQ 7003 utiliza menos plástico e menos eletricidade, além de ser completamente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IQ 7003.
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
  • Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisam ser encomendados separadamente deste item do catálogo.
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item de catálogo acima indicado; está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e a operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um dos nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um dos nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!!
Um produto alternativo mais ecológico: O sistema foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IQ 7010 utiliza menos plástico e menos eletricidade, além de ser completamente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IQ 7010
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Artigos
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Essential steps to identifying your optimal water system. From quality to greener technologies & space saving options.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduza o consumo de água, energia, plásticos e produtos químicos do seu laboratório. Os sistemas e serviços digitais ecológicos de purificação de água para laboratório Milli-Q® podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório