Merck
Todas as fotos(10)
Documentos Principais
ZIQ7000T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000
greener alternative
Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water Purification System
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Sinônimo(s):
Sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000
About This Item
Código UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IQ
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
entrada
feed water nature pure water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
aplicação(ões)
PFAS testing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
O sistema de água ultrapura Milli-Q® IQ 7000 usa tecnologias avançadas, design hidráulico e recursos de software. Ele foi construído de forma compacta, ergonômica e inteligente para fornecer água ultrapura de qualidade superior. O sistema tem dois componentes separados e distintos. A unidade de produção de água ultrapura Milli-Q® oferece instalação flexível e manutenção mais simples. A nova unidade de ponto de dispensação Q-POD® oferece polimento final adaptado às necessidades da aplicação, removendo tipos específicos de contaminantes. Uma grande tela sensível ao toque permite interação intuitiva e mostra os dados essenciais para total tranquilidade do usuário. Até quatro componentes Q-POD® podem ser utilizados com cada unidade de produção em diferentes locais dentro do mesmo laboratório ou em laboratórios adjacentes.
Para obter mais informações sobre este produto, entre em contato com a nossa Equipe de assistência técnica
Aplicação
Esse sistema avançado de água ultrapura Milli-Q® é inteligente, intuitivo e ecológico. Ele é utilizado para técnicas analíticas sensíveis: HPLC, UHPLC, LC-MS,[1][2] IC e outros tipos de cromatografia,[3] além de AAS, ICP-MS,[4][5] e em estudos sobre nanopartículas.[6][7] Também é usado para preparar tampões e reagentes em biologia celular, imunocoloração,[8] biologia molecular e bioquímica.
Características e benefícios
MyMilli-Q Digital Services
Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q Remote Care, para obter a máxima produtividade do’seu laboratório. Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS. Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel. Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de assistência técnica. A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios. Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis. MyMilli-Q Digital Services Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q Remote Care, para obter a máxima produtividade do’seu laboratório. Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS. Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel. Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de assistência técnica. A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios. Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis.
Sistema de purificação de água
  • Dispensação & simples e intuitiva: Obter água ultrapura do dispensador Q-POD® reprojetado nunca foi tão fácil, preciso ou requereu tão pouco esforço com o novo dispensador com "disco". Acesse um grande número de funções de dispensação úteis para o trabalho diário no laboratório.
  • Interações intuitivas com a tela sensível ao toque: Como um smartphone, a tela sensível ao toque interativa e grande do® dispensador′Q-POD permite que você acesse tudo com apenas alguns cliques.
  • Espaço de laboratório otimizado: Não deixe o seu espaço de trabalho desorganizado. O sistema é projetado para uma instalação simples e com bancadas de laboratório desobstruídas, sem tubos ou cabos soltos. Você só precisa interagir com o dispensador Q-POD®, - o resto do sistema compacto pode ser facilmente integrado no ambiente de laboratório. Para laboratórios que precisam de mais de um ponto de uso de água ultrapura, até quatro dispensadores Q-POD® podem ser conectados a uma unidade de produção.
  • Água ultrapura superior - de forma consistente - até o nível de traço: A combinação das resinas Jetpore® e IQnano permite que você confie totalmente na pureza′da água do sistema para realizar seus experimentos importantes. Além disso, com o monitoramento integrado de TOC A10®, você′não fica sujeito a incertezas ou resultados incorretos e também evita precisar repetir análises demoradas.
  • Rastreabilidade avançada: O rastreamento avançado de dados, como os eventos de dispensação garantem que um histórico de todos os relatórios de dispensação e medidas diárias de qualidade proporcionem rastreabilidade da qualidade da água ao longo do tempo. O histórico completo consiste em um arquivo global de todos os dados do sistema quando é necessário fazer uma análise mais aprofundada. A rastreabilidade também é garantida através das etiquetas e-Sure nos POD-Paks e cartuchos do sistema.
  • Qualidade e conformidade: O sistema destina-se a produzir água ultrapura que atenda ou exceda os requisitos descritos pelas normas ASTM®, ISO 3696, CLSI, Farmacopeia Europeia e Farmacopeia dos EUA.
  • TOC da água do produto: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
  • Product water particulates: No particles with a size > 0,22 mm (com filtro MILLIPAK®).
  • Taxa de dispensação instantânea da água produzida: até 2 l/min.
Outras notas
Produto alternativo mais ecológico: O sistema foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IQ 7000 utiliza menos plástico e menos eletricidade, além de ser completamente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IQ 7000.
Componentes necessários, mas não incluídos:
  • Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisa ser encomendada separadamente deste item do catálogo.
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item do catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um de nossos consumidores tem necessidades específicas em termos de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Informações legais
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Visualizing Potential-Induced Pitting Corrosion of Ultrathin Single-Crystalline IrO2 (110) Films on RuO2 (110)/Ru (0001) under Electrochemical Water Splitting Conditions
Weber T, et al.
ChemCatChem, 12(3), 855-866 (2020)
Time-resolved analysis of dissolution phenomena in photoelectrochemistry-A case study of WO3 photocorrosion
Knoppel J, et al.
Electrochemical Communications, 96, 53-56 (2018)
Separation and Characterization of New Forced Degradation Products of Dasatinib in Tablet Dosage Formulation Using LC-MS and Stability-Indicating HPLC Methods
Lakka N S, et al.
Chromatographia, 1-16 (2020)
Yu Kang et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 138-143 (2018-12-07)
Both fully (98%) and partially (88%) hydrolyzed poly(vinyl alcohol) (PVA) are characterized by aqueous gel permeation chromatography (GPC) coupled with multi-angle laser light scattering. Polymer adsorption on hydrophilic GPC columns is observed for partially hydrolyzed PVA but not for fully
27933586
Bolla P K, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 49, 6-13 (2019)
Artigos
Explore the unique properties of water, including its polarity, hydrogen bonding, and role as a universal solvent essential for life.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Descubra um sistema de água ultrapura para laboratório projetado pensando em você. Inteligente, intuitivo e conectado, o sistema Milli-Q® IQ 7000 simplificará a maneira como você trabalha no laboratório.
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Learn about various water contaminants, their sources, impacts on laboratory experiments, and effective removal methods.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Ver tudo
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Måløv, Denmark
    • Review 1
    • Votes 9
    5 out of 5 stars.
    Very good.
    Very nice and easy to use. Nice to be able to choose the volume to dispence.