Documentos Principais
IPAKQUAEX
Milli-Q
Cartucho de polimento IPAK Quanta® para água purificada Elix®
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
Sinônimo(s):
Cartucho IPAK Quanta® para água Elix
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature purified water (Elix®)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Este cartucho de polimento IPAK Quanta® para água Elix® contém o inovador meio de troca iônica IQnano para remover íons até níveis residuais, além de carvão ativado sintético de alta qualidade que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
Combinado com um cartucho de polimento de água IPAK Meta® para água Elix® (IPAKMETEX), ele permite a produção de água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis.
Aplicação
  • Para os sistemas de água ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 e IQ 7003/05/10/15 alimentados por água Elix®
  • Fornece água ultrapura (Tipo 1) para aplicações sensíveis
Características e benefícios
  • A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total
  • Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte
  • 78% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.