ZWCL01F50
ROProtect C
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
Sanitize and protects reverse osmosis membrane
composição
(mixture of triclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
embalagem
pkg of 48 tablets
condição de armazenamento
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids. Keep away from heat and sources of ignition)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs™ Essential
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Self-react. C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.