Documentos Principais
ZWATSENA1
Milli-Q
Sensor de água
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
120 V, 60 Hz
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
  • O sensor de água é um acessório de segurança que detecta a presença de água em excesso no chão e fecha automaticamente o acesso da água de alimentação do sistema de água ou do suprimento de água principal.
  • Em geral, ele é colocado no chão ou em uma bancada, onde for mais conveniente para o laboratório.
  • O sensor tem um cabo de 4 m, podendo assim ser conectado a até 4 m de distância do sistema de purificação de água.
Aplicação
Esse acessório sensor de água para sistemas de purificação de água Milli-Q® série IQ/IX/EQ previne danos ao laboratório causados pela água no caso improvável de vazamento.
Características e benefícios
  • Reduz drasticamente o risco de inundação.
  • Protege os instrumentos e as áreas adjacentes do laboratório de danos provocados pela água.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Veja vídeos instrucionais e baixe Manuais do usuário para os sistemas de água de laboratório Milli-Q® série SQ 2. Você estará com tudo pronto para começar a trabalhar em pouco tempo. Compre sistemas, acessórios, cartuchos e serviços online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Conteúdo relacionado
Descubra uma nova maneira de pensar sobre a água ultrapura Agora qualquer bancada de laboratório com uma tomada pode dispensar água ultrapura de 18,2 MΩ∙cm. Qualidade robusta. Simples. Compacto. Escalonável. Uma alternativa mais ecológica. Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.