ZIQ7005T0C
Sistema de purificação de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ 7005
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 5 L/hr from tap water feed.
Sinônimo(s):
Sistema de água tipo 1
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IQ
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
aplicação(ões)
PFAS testing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
- a unidade de produção de água pura e ultrapura Milli-Q® oferece instalação flexível e uma manutenção mais simplificada.
- O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
- A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® oferece acesso rápido e conveniente à água pura (tipo 2) pressurizada.
- O dispensador Q-POD® fornece água ultrapura (tipo 1) de alta qualidade com facilidade, desde uma dispensação conta-gotas até 2 l/min.
Aplicação
A água ultrapura produzida por esse sistema é utilizada para técnicas analíticas sensíveis: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e outros tipos de cromatografia, bem como para análises de elementos por GF-AAS e ICP.[1] Ele também é recomendado para uso em áreas de ciências biológicas, como biologia celular, biologia molecular e bioquímica. Outros exemplos de aplicações incluem o preparo e análise de nanopartículas.[2]
A água pura deste sistema é usada para aplicações laboratoriais gerais, como o preparo de tampões, reagentes e soluções de pH. Ele também pode ser usado para preparar meios de cultura para microbiologia, reagentes e soluções de coloração para histologia, bem como para abastecer equipamentos de laboratório (lavadoras, geradores de hidrogênio etc.).
Características e benefícios
- Lâmpadas UV de oxidação e bactericidas ech2o® sem mercúrio, patenteadas, para inativação de bactérias e oxidação de impurezas orgânicas.
- O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® protege a membrana de osmose reversa (OR) para melhorar o desempenho do sistema.
- O cartucho de polimento IPAK Quanta® de alta eficiência remove íons e contaminantes orgânicos em níveis de traço da água pura.
- A OR avançada garante uma taxa de vazão constante, reduz o consumo de água e remove contaminantes.
- O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® produz água pura de qualidade constantemente alta, sem manutenção e com baixos custos operacionais.
- Tanque de armazenamento de água inteligente (25 l, 50 l e 100 l) com filtro de respiro perfeitamente integrado e a lâmpada UV bactericida, sem mercúrio ech2o® do ASM preserva a qualidade da água armazenada.
- Fornece água ultrapura com TOC (carbono orgânico total) consistentemente baixo.
- São realizadas medições precisas de TOC com o monitorA10® online reprojetado.
- Escolha dentre nossa ampla gama de POD-Paks de aplicação para ter a qualidade de água adequada às necessidades da sua aplicação específica.
- Os dispensadores E-POD® e Q-POD® são compactos, ergonômicos e intuitivos, permitindo uma dispensação sob medida e tornando o trabalho no laboratório mais fácil que nunca.
- As etiquetas e-Sure (com base na tecnologia de RFID) estão presentes em todos os consumíveis para fornecer garantia de qualidade e segurança, bem como rastreabilidade.
- O gerenciamento de dados sem uso de papel, integrado e poderoso simplifica e agiliza a gestão de dados do sistema de água.
- Opções de instalação flexíveis, que ocupam menos espaço e instalação sem desorganização. A unidade de purificação e o tanque podem ser armazenados sob ou sobre a bancada, ou ainda afixados à parede. Escolha uma combinação de diferentes opções para atender aos seus requisitos de espaço.
- O modo de hibernação “Laboratório fechado” mantém a qualidade da água do sistema com consumo de energia reduzido.
- Fabricado em um centro de produção com registro de certificação ISO 9001 e ISO 14001.
MyMilli-Q™ Serviços digitais
Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q™ Remote Care, para obter a máxima produtividade do seu laboratório.
- Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
- Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
- Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de serviços.
- A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
- Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis.
Outras notas
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
- Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisa ser encomendada separadamente deste item do catálogo.
- O preço indicado corresponde atualmente apenas ao número de catálogo acima indicado; está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
- Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
- Como cada um dos nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que a sua compra seja validada por um dos nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Informações legais
consumable
geralmente comprado junto com este produto
Artigos
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Conteúdo relacionado
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduza o consumo de água, energia, plásticos e produtos químicos do seu laboratório. Os sistemas e serviços digitais ecológicos de purificação de água para laboratório Milli-Q® podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório