Sobre este item
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
Categorias relacionadas
General description
A válvula interrompe a alimentação de água para os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ou Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Application
Features and Benefits
Legal Information