Documentos Principais
TANKA025
Milli-Q
Tanque de armazenamento
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Sinônimo(s):
Armação de tanque de armazenamento - 25 l
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethylene
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
31.7 kg operating weight (70 lb)
A × L × P
50.3 cm (19.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
capacidade
25 L
volume
25 L
25000 mL
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O design exclusivo do tanque de armazenamento’ protege a água pura da estagnação e contaminação bacteriana, preservando a qualidade da água armazenada melhor do que nunca. Esse tanque de polietileno de alta qualidade é compacto para facilitar o ajuste em um espaço limitado.
O tanque armazena água purificada produzida por sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicação
Esse tanque inteligente de armazenamento de água pura deve ser combinado com o conjunto da parte superior do tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX/EQ para proporcionar uma prevenção múltipla contra vários tipos de contaminação por bactérias, particulados e CO2.
Características e benefícios
Dentro do tanque (corpo do tanque com parte superior do tanque), a qualidade da água pura é preservada por 4 recursos integrados:
  • Um filtro de respiro perfeitamente integrado proporciona melhor proteção contra contaminantes do ar.
  • Módulo de higienização automática (ASM) com uma lâmpada integrada de LED UVC ech2o® sem mercúrio, com emissão em 265 nm, irradia periodicamente a água armazenada e as paredes do tanque, o que impede o crescimento bacteriano e a formação de biofilme.
  • O sensor de transbordamento substitui a conexão hidráulica de transbordamento com o ralo e a válvula esfera na frente do tanque, eliminando fontes de retrocontaminação.
  • O sensor de nível de pressão substitui o sensor de nível flutuante, o que elimina esse foco de desenvolvimento de biofilme entre o ar e a superfície da água.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Confie sempre na sua ciência com a água ultrapura Milli-Q®. Descubra nossa oferta ampliada de sistemas para encontrar a solução em água para laboratórios que satisfaça por completo as necessidades e limitações do seu laboratório.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.